Documentos Principais
ENA402267808
Enamine
3-(phenylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
232.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
162-164
Iupac Name
3-(phenylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2S/c14-11(15)9-10(13-7-6-12-9)16-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
chave InChI
KLNMOOQFTYGDPO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961
Melting Point
162-164
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)