Documentos Principais
ENA402267796
Enamine
methyl 2-[2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl {[(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-16-11(15)7-12-10(14)6-8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,12,14)
chave InChI
FYHWMDONXPAJDH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132875
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132875
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)