Documentos Principais
ENA402267695
Enamine
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.23
Número MDL:
Iupac Name
1-{4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}ethanol
Inchi Code
1S/C9H9F3OS/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)14-9(10,11)12/h2-6,13H,1H3
chave InChI
HSJRMALTSZKPOV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132583
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)