Documentos Principais
ENA402267655
Enamine
4-(propan-2-yloxy)butanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Iupac Name
4-isopropoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-6(2)10-5-3-4-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
QEILUWNNSOGIFP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132377
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)