Documentos Principais
ENA402267484
Enamine
3-(3-bromopropyl)thiophene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(3-bromopropyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H9BrS/c8-4-1-2-7-3-5-9-6-7/h3,5-6H,1-2,4H2
chave InChI
HJQLPZIKXZBQCK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131883
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)