Documentos Principais
ENA394768380
Enamine
5-methyl-6-phenyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
242.3
Número MDL:
pf
247-249
Iupac Name
5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H10N2OS/c1-8-10-12(16)14-7-15-13(10)17-11(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15,16)
chave InChI
CTVQYCYDAHDMBF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18705
Melting Point
247-249
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18705
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)