Documentos Principais
ENA394768002
Enamine
2-isocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Iupac Name
2-isocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NO/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
chave InChI
HQTBWWAAVGMMRU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129813
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)