Documentos Principais
ENA394767951
Enamine
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.69
Número MDL:
pf
249-252
Iupac Name
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16F3N.ClH/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7;/h7-8H,1-6,13H2;1H
chave InChI
UOUDFSNNKOGICZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201
Melting Point
249-252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)