Documentos Principais
ENA394767757
Enamine
2-(oxan-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Iupac Name
2-tetrahydro-2H-pyran-2-ylethanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h7H,1-6,8H2
chave InChI
XHMSRGDEBWJLBE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129332
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)