Documentos Principais
ENA394767684
Enamine
N'-acetyl-2-chloropropanehydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.59
Número MDL:
Iupac Name
N'-acetyl-2-chloropropanohydrazide
Inchi Code
1S/C5H9ClN2O2/c1-3(6)5(10)8-7-4(2)9/h3H,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
chave InChI
XAWXRQDEZQZNHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129179
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)