Documentos Principais
ENA394767642
Enamine
1-amino-2-methylcyclopentane-1-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-amino-2-methylcyclopentanecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-5-3-2-4-7(5,9)6(8)10/h5H,2-4,9H2,1H3,(H2,8,10)
chave InChI
WEZBVNVIXKNKOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129068
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129068
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)