Documentos Principais
ENA394767504
Enamine
1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.11
Número MDL:
Iupac Name
1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H5F3O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
chave InChI
YCHCTKYETOOKMH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128692
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)