Documentos Principais
ENA394767238
Enamine
ethyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
151.64
Número MDL:
pf
89-90
Iupac Name
ethyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-4-8-6(7)5(2)3;/h4,7H2,1-3H3;1H
chave InChI
AVWMAWSVFGVXQM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128129
Melting Point
89-90
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128129
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)