ENA394767130
Enamine
3-phenylbut-2-enenitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.19
Iupac Name
(2E)-3-phenyl-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C10H9N/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,1H3/b9-7+
chave InChI
TZRCAFZIOSMMHX-VQHVLOKHSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127801
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)