Documentos Principais
ENA394767068
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.71
Número MDL:
pf
77-79
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C14H12ClNO2/c15-10-14(17)16-12-8-4-5-9-13(12)18-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
chave InChI
HPKJQYQYTRARFB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01599
Melting Point
77-79
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01599
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)