Documentos Principais
ENA394767032
Enamine
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2,2-dimethylpent-4-ynoate
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-5-6-8(2,3)7(9)10-4/h1H,6H2,2-4H3
chave InChI
NRPMIZFGLVJJOU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125401
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)