Documentos Principais
ENA394766990
Enamine
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.23
Número MDL:
Iupac Name
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
UMSZWTBBBMGEAE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129169
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)