Documentos Principais
ENA390552717
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.25
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenylamine
Inchi Code
1S/C11H15N/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8,11H,6-7,12H2,1H3
chave InChI
UOTBRMOSRTZZGB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127609
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)