Documentos Principais
ENA390552262
Enamine
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3N.ClH/c11-10(12,13)9(14)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,14H2;1H
chave InChI
VESQZHHAKUAZBP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127924
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127924
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)