Documentos Principais
ENA390347595
Enamine
2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cycloheptan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.3
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]cycloheptylamine
Inchi Code
1S/C14H18F3N/c15-14(16,17)12-8-5-4-6-10(12)11-7-2-1-3-9-13(11)18/h4-6,8,11,13H,1-3,7,9,18H2
chave InChI
ZZKOHZVEGNXAFS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125146
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125146
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)