Documentos Principais
ENA390347576
Enamine
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
245.73
Número MDL:
pf
83-88
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H8ClNS/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12/h1-8H
chave InChI
CNIPIGLQDBYVPE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125144
Melting Point
83-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125144
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)