Documentos Principais
ENA390347069
Enamine
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
155.22
Número MDL:
Iupac Name
(4-cyclopropyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H9NOS/c9-3-7-8-6(4-10-7)5-1-2-5/h4-5,9H,1-3H2
chave InChI
BKDYOUFIADRAQY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125437
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)