Documentos Principais
ENA390346887
Enamine
6-aminopyridine-2-carboximidamide dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209.08
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-aminopicolinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N4.2ClH/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9;;/h1-3H,(H2,7,10)(H3,8,9);2*1H
chave InChI
OBEYEYNJKKZYAU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126163
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)