Documentos Principais
ENA388700850
Enamine
3-aminoimidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
115.09
Número MDL:
pf
194-199
Iupac Name
3-amino-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C3H5N3O2/c4-6-2(7)1-5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,8)
chave InChI
DCROTKUJYXYESN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124767
Melting Point
194-199
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124767
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)