Documentos Principais
ENA388700746
Enamine
2-amino-5-hydroxybenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
pf
151-152
Iupac Name
2-amino-5-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-6-2-1-4(10)3-5(6)7(9)11/h1-3,10H,8H2,(H2,9,11)
chave InChI
XFIDBHAYACHAFV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Melting Point
151-152
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)