Documentos Principais
ENA388700740
Enamine
1-bromo-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
188.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
bromo-N-methylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H6BrNO2S/c1-4-7(5,6)2-3/h4H,2H2,1H3
chave InChI
PCNXPHMCSOGYBN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124843
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)