Documentos Principais
ENA388700295
Enamine
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
233.14
Número MDL:
Iupac Name
3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2.2ClH/c1-2-10(8-12-5-1)9-3-6-11-7-4-9;;/h1-3,5,8,11H,4,6-7H2;2*1H
chave InChI
LMRJUFVJPFEXLW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124058
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124058
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)