Documentos Principais
ENA388700244
Enamine
5-methanesulfonamidopyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.22
Número MDL:
Iupac Name
5-[(methylsulfonyl)amino]nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-14(12,13)9-6-2-5(7(10)11)3-8-4-6/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
PATBQOMKTKWBPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123962
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123962
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)