Documentos Principais
ENA388700221
Enamine
5-chlorofuran-2-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.53
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-furonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNO/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
chave InChI
ZQXMLPGTNIYTRW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123911
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123911
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)