Documentos Principais
ENA388699743
Enamine
2-aminoethanethioamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
126.61
Número MDL:
pf
160-161
Iupac Name
2-aminoethanethioamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H6N2S.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
chave InChI
COPVWNNFTVZFQY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Melting Point
160-161
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)