Documentos Principais
ENA388192094
Enamine
2-chloro-6-(dimethylamino)benzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.64
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)9-5-3-4-8(10)7(9)6-12/h3-6H,1-2H3
chave InChI
HWZUGJLCRJPTPE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121945
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121945
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)