Documentos Principais
ENA388192052
Enamine
1-(2-fluorophenyl)piperidin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15FN2/c12-10-5-1-2-6-11(10)14-7-3-4-9(13)8-14/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8,13H2
chave InChI
VMHIFSCPQPEEDU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121868
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121868
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)