Documentos Principais
ENA387772964
Enamine
2-{[2-(methoxymethyl)phenyl]amino}benzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
238.29
Número MDL:
Iupac Name
2-[2-(methoxymethyl)anilino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C15H14N2O/c1-18-11-13-7-3-5-9-15(13)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h2-9,17H,11H2,1H3
chave InChI
SHVKWXJRQFZITL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119072
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119072
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)