Documentos Principais
ENA387772922
Enamine
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]pyridine-4-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c1-13(2)5-6-14-10-7-9(8-11)3-4-12-10/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
chave InChI
RDQNCXDGOXHSHQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120373
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120373
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)