Documentos Principais
ENA387772632
Enamine
2-(3-fluoro-2-iodophenyl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5FIN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
chave InChI
GWKBSXPUMKJOHP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119637
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)