Documentos Principais
ENA387772597
Enamine
2-aminoquinoline-4-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
218-218.5
Iupac Name
2-amino-4-quinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-9-5-7(10(12)14)6-3-1-2-4-8(6)13-9/h1-5H,(H2,11,13)(H2,12,14)
chave InChI
NMRWCMUREKFWON-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119560
Melting Point
218-218.5
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119560
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)