Documentos Principais
ENA387772474
Enamine
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.99
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C4H6BrF3/c1-3(2-5)4(6,7)8/h3H,2H2,1H3
chave InChI
AANLYORBFNBDGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114732
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)