Documentos Principais
ENA387772372
Enamine
6-methyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.13
Número MDL:
Iupac Name
6-methyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c1-6-4-9-2-3-10(6)7(5-9)8(11)12;;/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,11,12);2*1H
chave InChI
WLZXURQGVOTGIF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120562
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120562
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)