Documentos Principais
ENA379364199
Enamine
N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]aniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.31
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-(4-morpholinyl)propyl]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-2-5-13(6-3-1)14-7-4-8-15-9-11-16-12-10-15/h1-3,5-6,14H,4,7-12H2
chave InChI
GWOODGLTWCTWTP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118250
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118250
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)