Documentos Principais
ENA379364156
Enamine
2-phenylpyridin-3-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.67
Número MDL:
pf
226-227
Iupac Name
2-phenyl-3-pyridinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2.ClH/c12-10-7-4-8-13-11(10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-8H,12H2;1H
chave InChI
WUUPIONDVKXCBK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118133
Melting Point
226-227
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118133
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)