Documentos Principais
ENA379363918
Enamine
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.16
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O/c1-5(14)6-2-3-8(10)7(4-6)9(11,12)13/h2-5,14H,1H3
chave InChI
VVMUNUHSORCOAL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117377
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117377
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)