Documentos Principais
ENA379363695
Enamine
2,2-dicyclopropylacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
60-62
Iupac Name
dicyclopropylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
chave InChI
LAPHTVCKEMNVML-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116889
Melting Point
60-62
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116889
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)