Documentos Principais
ENA375228278
Enamine
3-fluoro-2-iodobenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
265.03
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FINO/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
chave InChI
GPKAQFJJYPQAHG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114616
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114616
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)