Documentos Principais
ENA375228148
Enamine
1,1,1-trifluoro-3-methoxypropan-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
144.09
Número MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-3-methoxy-2-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3O2/c1-9-2-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
chave InChI
SLSXKESHZUSAHH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116178
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)