Documentos Principais
ENA375227825
Enamine
4-(propan-2-yloxy)cyclohexan-1-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.26
Número MDL:
Iupac Name
4-isopropoxycyclohexanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-7(2)11-9-5-3-8(10)4-6-9/h7-9H,3-6,10H2,1-2H3
chave InChI
VIBZEOYMXOCRTD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115328
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115328
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)