Documentos Principais
ENA375227609
Enamine
1,3,5-trimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.23
Número MDL:
Iupac Name
1,3,5-trimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11N3O4/c1-5-6(10(16)17)4-12-8-7(5)9(15)14(3)11(18)13(8)2/h4H,1-3H3,(H,16,17)
chave InChI
CIOYYJJMCOIXAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114855
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114855
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)