Documentos Principais
ENA375227563
Enamine
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3-chloro-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O/c1-11-8(12)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
OMKUCXZFXYVYJX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112687
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)