Documentos Principais
ENA375227549
Enamine
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Iupac Name
8-oxa-5-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-2-7(3-1)6-9-5-4-8-7/h8H,1-6H2
chave InChI
QJWGZYJFBDSKHF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114690
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114690
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)