Documentos Principais
ENA375227344
Enamine
2-(ethylsulfanyl)propanimidamide hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.69
Número MDL:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)-1-propene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2S.ClH/c1-3-8-4(2)5(6)7;/h3,6-7H2,1-2H3;1H
chave InChI
SQYIXYOMXSAKQT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114445
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114445
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)