Documentos Principais
ENA375227313
Enamine
2-(morpholin-3-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.71
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3-morpholinyl)cyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10-4-2-1-3-8(10)9-7-13-6-5-11-9;/h8-9,11H,1-7H2;1H
chave InChI
NLTSJKCFLHSPJL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)